missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Prolactin R Monoclonal specifically detects Prolactin R in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine, Hamster, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Prolactin R |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | U5 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 |
| Gen-Zugriffsnummer | P16471 |
| Gen-Alias | delta 4-delta 7/11 truncated prolactin receptor, delta 4-SF1b truncated prolactin receptor, hPRL receptor, hPRLrI, PRL-R, prolactin receptor, prolactin receptor delta 7/11, secreted prolactin binding protein |
| Gensymbole | PRLR |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?