Learn More
Prolactin R Antibody (U5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
200.55 €
Spezifikation
Antigen Prolactin R
Klon U5
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18507401
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB300-561-0.025mg
0.025 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
213.00 €
200.55 € / 25 Mikrogramm
Sparen 12.45 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Prolactin R Monoclonal specifically detects Prolactin R in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine, Hamster, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
Prolactin R
Western Blot 1 μg/mL, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
delta 4-delta 7/11 truncated prolactin receptor, delta 4-SF1b truncated prolactin receptor, hPRL receptor, hPRLrI, PRL-R, prolactin receptor, prolactin receptor delta 7/11, secreted prolactin binding protein
PRLR
IgG1
Protein G purified
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
U5
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Apoptosis
P16471
5618
Purified rat liver PRL receptor.
Primary
Reconstitute with 0.1 mL PBS.
Not yet tested in other species.