missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Prolylleucine

Artikelnummer. 16400897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16400897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16400897 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY112173

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Prolylleucine is a dipeptide containing branched-chain amino acids. Prolylleucine can affect the circadian rhythms and behaviour of animals.

Spezifikation

Reinheit 99.82%
CAS 61596-47-2
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 362.42 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.92 mM)
Synonym ((Benzyloxy)carbonyl)-L-prolyl-D-leucine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.