Learn More
MedChemExpress Prolylleucine
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.82% |
| CAS | 61596-47-2 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 362.42 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.92 mM) |
| Synonym | ((Benzyloxy)carbonyl)-L-prolyl-D-leucine |