Learn More
Promazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462632
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462632
Marke: LoGiCal LGCAMP0290.0101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Promazine Sulphoxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H20 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11 H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name N,N-dimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 300.42
Menge 1 mL
Formelmasse 300.1296 g/mol