Learn More
Promethazine.HCl, Lipomed
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Promethazine.HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Promethazine Hydrochloride |
| CAS | 58-33-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Promethazine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Synonym | Promethazine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC-Name | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |