Learn More
Promethazin-N-Oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Promethazine N-Oxide |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 300.1296 |