Learn More
Promethazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Promethazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Promethazine Sulfoxide |
| CAS | 7640-51-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Promethazine Sulfoxide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H20 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13 H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC-Name | N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amine |
| Mehr anzeigen |