Learn More
PropamocarbHydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012266 10 g 10 Gramm
30011892 25 g 25 Gramm
30005895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP01463610G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25606-41-1
Summenformel C9 H20 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 224.73
Synonym Propamocarb hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, monohydrochloride (8CI, 9CI), Gentracur, Previcur Flex, Previcur N, Propamocarb hydrochloride, Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate monohydrochloride, SN 66752
IUPAC-Name Propyl N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Carbamat;Hydrochlorid
SMILES Cl.CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propamocarb hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Formelmasse 224.1292