Learn More
Descripción
C3H8O, CAS-Nummer 71-23-8, 1-Hydroxypropan, optal, Propanol, Osmosol extra, n-Propylalkohol, n-Propanol, Ethylcarbinol, 1-Propanol, Propylalkohol, Propylalkohol, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:28831, Farblos, 60,1 g/mol, BDERNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, Propan-1-ol, -127 °C, 2941, 60.096
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 7 |
| Schmelzpunkt | -127°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 97°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 25mbar at 20°C |
| Viskosität | 2.2 mPaS at 20°C |
| Formelmasse | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Propanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?