Learn More
Propan-1-ol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 |
| Schmelzpunkt | -127°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 97°C |
| Menge | 25 L |
| Verpackung | Metallbehälter |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 25mbar at 20°C |
| Viskosität | 2.2 mPaS at 20°C |
| Formelmasse | 60.1g/mol |