Learn More
Propan-1,3-Diol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244060 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10244060 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10244060 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/7450/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 504-63-2
Schmelzpunkt -32°C
Farbe Farblos
pH 4.5 to 7.0
Siedepunkt 214°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C3H8O2
MDL-Nummer MFCD00002949
Menge 500 mL
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
InChI-Schlüssel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCO
IUPAC-Name Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Formelmasse 76.09g/mol
Dampfdruck <0.1mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig