Learn More
Bochem™ Teclubrenner für Propangas,mit Nadelventil
Marke:  Bochem™ 7410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10547771
  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nach DIN 30665. Mit Luftregulierung und Nadelventil. Mit Sparflamme innen.
Beschreibung: Propan
Druck: 60 mbar
Verbrauch: 180 g/h
Spezifikation
Spezifikation
Teclu Brenner
Erdgas, Propan
76 mm
Nadelventil
Je 1
Rheodyne Modell 7410
Nickel, Stahl
165 mm
1300 °C