Learn More
Propargylacrylat, 96 %, stab. mit ca. 200 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377396 10 g 10 Gramm
11367396 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09383.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.20 €
    84.65 € / 10 Gramm
    Sparen 9.55 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10477-47-1
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00078451
InChI-Schlüssel WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
SMILES C=CC(=O)OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈200ppm BHT
Dichte 0.995
Siedepunkt 138°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Pungent
Strukturformel H2C=CHCO2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.446
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1902961
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC-Name Prop-2-ynylprop-2-enoat
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 96%