Learn More
Propargylacrylat, 96 %, stab. mit ca. 200 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045094
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
2 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11367396 2 g 2 Gramm
11377396 10 g 10 Gramm
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11367396
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L09383.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10477-47-1
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00078451
InChI-Schlüssel WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
SMILES C=CC(=O)OCC#C
Specifications
Chemischer Name oder Material Propargyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈200ppm BHT
Siedepunkt 138°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Pungent
Strukturformel H2C=CHCO2CH2C≡CH
Menge 2 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1902961
IUPAC-Name Prop-2-in-1-ylprop-2-enoat
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 96%