Learn More
Propargylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10105783 1 L Glasflasche 1 Liter
10523301 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10001440 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
13478348 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10105783 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131450010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-19-7 , 50-00-0
Summenformel C3H4O
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
MDL-Nummer MFCD00002912
InChI-Schlüssel TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-ol
SMILES OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl alcohol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -53.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9490g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 115.0°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCH2OH
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Menge 1 L
Beilstein 01,454
Fieser 09,394
Merck Index 15,7923
Relative Dichte 0.949
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform, ethanol, ether,, 1,2-dichloroethane, acetone, dioxane, thf,pyridine, moderately soluble in ccl4, immiscible with aliphatic hydrocarbons
Viskosität 1.58 mPa.s (20°C)
Formelmasse 56.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.