Learn More
Propargyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30423861
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30423861 250 mL 250 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30423861
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP762550250ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Summenformel C3 H4 O
Menge 250 mL
Synonym 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMILES OCC#C
IUPAC-Name prop-2-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
Formelmasse 56.0262