Learn More
Propargylbromid, 80 % in Toluol, stab. mit MgO, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487907 250 mL 250 Milliliter
11477907 50 mL 50 Milliliter
11467907 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16580.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propargyl-Bromid, 80 % in Toluol, wird zur Herstellung von Betulonsäure-Peptid-Konjugaten mit entzündungshemmenden Aktivitäten und Propargylic-Aminen verwendet, die bei der Enin-Metathese eingesetzt werden. Findet Anwendung in der Proparylierung von Spiroketonen, allylischen Alkoholen und Enonkomplexen. Bei der Barbier-Reaktion reagiert es mit Aldehyden, um Alkyne-Alkohole zu erzeugen. Ist aktiv an der Synthese von Polyethylenglykol (PEG) und peptidverpflanzten Polyestern beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Benzol, Tetrachlormethan und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, starken Oxidationsmitteln, Kupfer, Peroxiden, Silber, Silberoxiden, Quecksilber und Quecksilberoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-96-7
Summenformel C3H3Br
Molekulargewicht (g/mol) 118.961
MDL-Nummer MFCD00000241
InChI-Schlüssel YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
IUPAC-Name 3-bromoprop-1-yn
SMILES C#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl bromide
Namenshinweis stabilized with MgO
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 1.335
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 605309
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 118.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 % in Toluol