Learn More
Propargylbromid (stabilisiert mit MgO), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propargyl Bromide |
| CAS | 106-96-7 |
| Summenformel | C3H3Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | BrCC#C |
| IUPAC-Name | 3-bromoprop-1-yn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.96 |
| Formelmasse | 117.9418 |