Learn More
Propargylchlorid, 70 Gew.% Lsg. in Toluol
Artikelnummer. 15409169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409169 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15409169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20416.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl chloride
CAS 624-65-7
Siedepunkt 60°C to 63°C
Schmelzpunkt <-50°C
Summenformel C3H3Cl
Strukturformel HC≡CCH2Cl
MDL-Nummer MFCD00000980
UN-Nummer UN2924
Beilstein 506005
Konzentration 70% w/w soln. in toluene
Dichte 0.99
Merck Index 14,7810
Synonym propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
InChI-Schlüssel LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC#C
IUPAC-Name 3-Chlorprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 74.51
PubChem CID 12221
Formelmasse 74.51
Brechungsindex 1.456
Menge 100 g
Flammpunkt −15°C (−5°F)