Learn More
Propargylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30417584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417584 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76300050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl Chloride
CAS 624-65-7
Summenformel C3H3Cl
Menge 50 g
Synonym 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411
InChI-Formel InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES ClCC#C
IUPAC-Name 3-Chlorprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 74.51
Formelmasse 73.9923