Learn More
Propargylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Summenformel | C3H3Cl |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | ClCC#C |
| IUPAC-Name | 3-Chlorprop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.51 |
| Formelmasse | 73.9923 |