Learn More
Propargyl Methacrylat, 98 %, stab. Mit250 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382487
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11382487 10 g 10 Gramm
11392487 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11382487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11556.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Propargyl methacrylate is a monomer used in polymerization reactions. It is associated with its acetylene and under goes polymerization reaction through the reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) process using cyanoisopropyl dithiobenzoate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propargyl-Methacrylat ist ein Monomer, das bei Polymerisationsreaktionen verwendet wird. Ist mit seinem Acetylen verbunden und durchläuft die Polymerisationsreaktion durch das RAFT-Verfahren (Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer) unter Verwendung von Cyanoisopropyldithiobenzoat als Reagens.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13861-22-8
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00048123
InChI-Schlüssel PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
PubChem CID 83778
IUPAC-Name Prop-2-ynyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Dichte 0.986
Siedepunkt 149°C to 151°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 906850
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl methacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propargyl methacrylate