Learn More
Propagyl-Methanesulfonatester, 95 %, TRC
Artikelnummer. 30422982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422982 5 g -
30411052 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422982 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7660005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16156-58-4
Summenformel C4 H6 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 134.15
IUPAC-Name Prop-2-Ynyl-Methanesulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OCC#C
Specifications
Chemischer Name oder Material Propargyl Methanesulfonate Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Formelmasse 134.0038