Learn More
Propargyl p-Toluolsulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438949
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 15438949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12075.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Propargyl-p-Toluolsulfonat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Soluble in Chloroform, Dichloromethane, DMSO, Ethyl Aceta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl p-toluenesulfonate
CAS 6165-76-0
Dichte 1.22
Siedepunkt 117°C to 121°C (0.3 mmHg)
Summenformel C10H10O3S
Brechungsindex 1.527
MDL-Nummer MFCD00078365
Menge 10 g
Beilstein 1212957
Synonym propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane,DMSO,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
InChI-Schlüssel LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
IUPAC-Name Prop-2-ynyl-4-methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 210.247
PubChem CID 22547
Formelmasse 210.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propargyl p-toluenesulfonate