Learn More
Propargylsulfid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propargyl Sulfide |
| CAS | 13702-09-5 |
| Summenformel | C6H6S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2 |
| SMILES | C#CCSCC#C |
| IUPAC-Name | 3-Prop-2-Inylsulfanylprop-1-in |
| Molekulargewicht (g/mol) | 110.18 |
| Formelmasse | 110.019 |