Learn More
Propargylaldehyddiethylacetal 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559403 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10559403 1 g Glasflasche 1 Gramm
10065243 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559403 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382920010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10160-87-9 | Molecular Formula: C7H12O2 | Molecular Weight: 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10160-87-9
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00009237
InChI-Schlüssel RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC-Name 3,3-Diemethoxyprop-1-yn
SMILES CCOC(OCC)C#C
Specifications
Chemischer Name oder Material Propargylaldehyde diethyl acetal
Farbe Gelb
Dichte 0.8940g/mL
Siedepunkt 137.0°C to 139.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCH(0CH2CH3)2
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130
Menge 1 g
Relative Dichte 0.894
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargylaldehyde diethyl acetal
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke