Learn More
Propargylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10351624 10 g Glasflasche 10 Gramm
10336780 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351624 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131470100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15430-52-1
Summenformel C3H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 91.54
MDL-Nummer MFCD00012907
InChI-Schlüssel IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin; Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C to 182°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽CCH2NH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 04, 228
Formelmasse 91.54
Reinheit (%) 95%