Learn More
Proparadylamin, Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propargylamine, Hydrochloride |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H |
| Formelmasse | 91.0189 |