Learn More
Propagylamin, TRC
Artikelnummer. 30426312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426312 1 g
30420412 5 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7625201G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2450-71-7
Summenformel C3 H5 N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
Synonym 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES NCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Formelmasse 55.0422