Learn More
Propargyltrimethylsilan, 80–90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10534464 5 g Glasflasche 5 Gramm
10477012 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10534464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 366630050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13361-64-3
Summenformel C6H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 112.25
MDL-Nummer MFCD00042922
InChI-Schlüssel ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
IUPAC-Name trimethyl(prop-2-yn-1-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyltrimethylsilane
Namenshinweis 90%
Farbe Gelb
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 91°C to 93°C
Flammpunkt -10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80 to 90% (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽CCH2Si(CH3)3
Menge 5 g
Beilstein 04, IV, 3938
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1 wt% hydroquinone
Formelmasse 112.25
Reinheit (%) 80-90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.