Learn More
IKA™ R 1388 Propellerrührer, 3-flügelig
Propeller-Rührelement mit durchflusseffizientem Design für Mischvorgänge bei mittlerer bis hoher Rührgeschwindigkeit.
Marke: IKA™ 0000477800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Propellerrührer
- Dreiblättrig
- Design für effizienten Fluss
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von unten nach oben
- Minimale Scherkräfte
- Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
Spezifikation
5,5 in. | |
140 mm | |
Mischen bei mittleren bis hohen Drehzahlen. | |
800 mm | |
Max. 400 rpm |
0,4 in. | |
10 mm | |
31,5 in. | |
R 1388 | |
Propellerrührer, 3 Klingen |