Learn More
Bochem™ Propellerrührer, 4 vertikale Klingen
Artikelnummer. 10739271
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10739271
Marke: Bochem™ 9056
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität. Der Bochem™ Propellerrührer und die 4 vertikalen Klingen sind aus Edelstahl 18/10 gefertigt.
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Mittlerer Drehzahlbereich.
  • Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
Spezifikation
Typ Vertikale Klinge
Material Edelstahl (18/10)
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 100 mm