Learn More
Bochem™ Propellerrührer
Beschreibung
- Drei fixierte Klingen
- Mittlerer Drehzahlbereich
- Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
- Ideal für Homogenisierung und Suspensionierung
- Axialer Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Homogenisieren und Suspensieren |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Menge | 1/Packung |
| Typ | Propellerrührer |
| Material | Edelstahl (18/8) |