Learn More
Bochem™ Propellerrührer
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flexible Klingen
- Mitte des Drehzahlbereichs
- Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
- Radialer Fluss
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Menge | 1 Packung |
| Typ | Propellerrührer |
| Material | Edelstahl (18/10) |