Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propiconazole |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 60207-90-1 |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 180°C (0.129 hPa) |
| Synonym | (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.2 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |