Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propidiumiodid, 95 %
Artikelnummer. 11906701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11906701 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11906701 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 440301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 €
    159.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 27.35 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Schmelzpunkt 220.0°C to 225.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C27H34I2N4
Menge 100 mg
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC-Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5 -yl)propyl-diethyl-Methylazanium; Dijodid
Molekulargewicht (g/mol) 668.39
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Formelmasse 668.39
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.