Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propidium iodide |
| Schmelzpunkt | 220.0°C to 225.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (Argentometry) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Formelmasse | 668.39 |
| Reinheit (%) | 95% |