Learn More
Propiolaldehyddiethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332986 1 g 1 Gramm
11342986 5 g 5 Gramm
11352986 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10767.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10160-87-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Propiolaldehyde diethyl acetal is used in preparation of 3-boronoacrolein pinacolate, a heterodyne and (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propiolaldehythylacetal wird zur Herstellung von 3-Boronoacroleinpinacolat, einem Heterodyn und (E)-3-(Tributylstannyl)-2-Propenol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10160-87-9
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00009237
InChI-Schlüssel RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC-Name 3,3-Diemethoxyprop-1-yn
SMILES CCOC(OCC)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.894
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1701566
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%