Learn More
Propionaldehyde-2,2-d2, CDN
Artikelnummer. 30316479
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316479
Marke: CDN CDND06280.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyde-2,2-d2
CAS 39493-21-5
Summenformel C3 D2 H4 O
Menge 0.25 g
Synonym Propanal-2,2-d2 (9 CI), 2,2-Dideuteropropanal
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)C=O
IUPAC-Name 2,2-dideuteriopropanal
Molekulargewicht (g/mol) 60.09
Formelmasse 60.0544 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 96% Chemical Purity