Learn More
Propionaldehyd (>80 %), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Propionaldehyde |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| Formelmasse | 58.0419 |