Learn More
Propionaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propionaldehyd-Anwendungen umfassen als Zwischenprodukt Pharmazeutika, Parfums, Kunststoffe und Polyole oder polyhydrische Alkohole. Es wird auch als Vorstufe zu Trimethylolethan (CH3C(CH2OH)3) durch eine Kondensationsreaktion mit Formaldehyd verwendet; dieses Triol ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Alkydharzen. Weitere Anwendungen sind die Reduktion auf Propanol und die Oxidation zu Propionsäure. Wird auch bei der PEGylierten Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propionaldehyde |
| Schmelzpunkt | -81°C |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 47°C to 49°C |
| Flammpunkt | −40°C (−40°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.362 |
| Menge | 1000 mL |
| UN-Nummer | UN1275 |
| Beilstein | 506010 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Propionaldehyde
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Propionaldehyde