Learn More
Propionaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30007898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007898 10 g 10 Gramm
30007703 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP78250010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-38-6
Summenformel C3 H6 O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Synonym Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
IUPAC-Name Propanal
SMILES CCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionaldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Formelmasse 58.0419