Learn More
Propionsäure, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15655700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15655700
Marke: Honeywell-Fluka 4991650ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionsäure
CAS 79-09-4
Schmelzpunkt -21 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.993 g/ml bei 25 °C
pH Sauer
Siedepunkt ∼141 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 54 °C (129.2 °F)
Zündpunkt 955 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C3H6O2
Strukturformel CH3CH2COOH
MDL-Nummer MFCD00002756
Menge 50 ml
UN-Nummer UN3463
Beilstein 506071
Synonym Propionsäure, Ethyl-Ameisensäure, Methylessigsäure, Carboxyethan, Ethancarbonsäure, Pseudoessigsäure, Metacetonsäure, monoprop, luprosil, prozoin
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)O
IUPAC-Name Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:30768
Formelmasse 74.08 mol
Dampfdruck 2.4 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propionic acid