Learn More
Propionsäure, ≥99.5 %, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120731 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15668000
Marke: Honeywell-Fluka P1386500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00002756
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propionsäure, Ethyl-Ameisensäure, Methylessigsäure, Carboxyethan, Ethancarbonsäure, Pseudoessigsäure, Metacetonsäure, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionsäure
Schmelzpunkt -21 °C
Dichte 0.993 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 141 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 54 °C (129.2 °F)
Zündpunkt 955 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2COOH
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3463
Beilstein 506071
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.08 mol
Dampfdruck 2.4 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.