Learn More
Propionsäure, 99%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510137 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10386690
Marke: Thermo Scientific Acros 149300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid
Dichte 0.9900g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H6O2
Strukturformel C2H5CO2H
Brechungsindex 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
Formelmasse 74.08
Dampfdruck 5mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥98.5% (GC)
Güte Rein
Physikalische Form Liquid