Learn More
Propionsäure, Natriumsalz, 99.0-100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10081550
Marke: Thermo Scientific Acros 149010250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-40-6
Summenformel C3H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.06
MDL-Nummer MFCD00002759
InChI-Schlüssel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC-Name Natrium;propanoat
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 285°C to 286°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.0-100.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5CO2Na
Menge 25 g
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 96.06
Reinheit (%) 99.0-100.5%
Physikalische Form Kristallpulver