Learn More
Propionsäure, Natriumsalz, 99.0-100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245340 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10081550 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10423965 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245340 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.05 €
    51.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 10.40 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-40-6
Summenformel C3H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.06
MDL-Nummer MFCD00002759
InChI-Schlüssel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC-Name Natrium;propanoat
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 285°C to 286°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.0-100.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5CO2Na
Menge 1 kg
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 96.06
Reinheit (%) 99.0-100.5%
Physikalische Form Kristallpulver