Learn More
Propionsäure, TRC
Artikelnummer. 18083010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083010 100 g 100 Gramm
17909719 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP786360100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
Summenformel C3 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Synonym Propionic Acid, Propanoic acid, Propionic acid (6CI,8CI), Adofeed, Antischim B, Carboxyethane, Ethanecarboxylic acid, Ethylformic acid, Luprosil, Metacetonic acid, Methylacetic acid, MonoProp, Propcorn, Propkorn, Prozoin, Pseudoacetic acid, Toxi-Check
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid (Propanoic acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formelmasse 74.0368
Reinheit (%) >95%