Learn More
Propionic Anhydride-d10, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propionic Anhydride-d10 |
| CAS | 870471-31-1 |
| Summenformel | C6 D10 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,1'-Anhydride Propanoic Acid-d10, Anhydride Propanoic Acid-d10, Methylacetic Anhydride-d10, Propanoic Anhydride-d10, Propionic Acid Anhydride-d10, Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI), Propanoic-d5 acid, anhydride (9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoyl 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.2 |
| Formelmasse | 140.1258 g/mol |
| Mehr anzeigen |